주요 문서
922773
Sigma-Aldrich
IPr*Pd(acac)Cl
≥95%
동의어(들):
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium palladium acetylacetone chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C74H63ClN2O2Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
1154.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or chunks
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
Cl[Pd]1(C2N(C(C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=C5)=C(C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C5C)C=CN2C(C(C(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)=C%10)=C(C(C%11=CC=CC=C%11)C%12=CC=CC=C%12)C=C%10C)oc(C)cc(C)o1
애플리케이션
IPr*Pd(acac)Cl is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
[Pd(IPr*)(acac)Cl]: An Easily Synthesized, Bulky Precatalyst for C?N Bond Formation
Meiries S, et al.
Organometallics, 31, 3402-3409 (2012)