주요 문서
925349
Sigma-Aldrich
3-epi-25-hydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5C22H44O2
Molecular Weight:
405.60
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
농도
100 μg/mL in ethanol
질량 이동
M+5
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)C[13CH2][13CH2][13C](O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@H](O)CC3)\C3=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)