주요 문서
930857
Sigma-Aldrich
Ni(bpy)Cl2
동의어(들):
[Bipyridine]nickel(II) dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8Cl2N2Ni
CAS Number:
Molecular Weight:
285.78
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.21
형태
powder
Quality Level
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[Ni]1([N]2=CC=CC=C2C3=CC=CC=[N]31)Cl
애플리케이션
Ni(bpy)Cl2 is a nickel catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Alexis L Gabbey et al.
Organic letters, 24(17), 3173-3178 (2022-04-27)
The transition-metal-catalyzed α-arylation of secondary amides remains a synthetic challenge due to the presence of a free N-H bond. We report a strategy to synthesize secondary α-aryl amides via a Ni-catalyzed reductive arylation of redox-active N-hydroxyphthalimide (NHP) esters of malonic