932116
9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
≥99% (HPLC)
동의어(들):
Α,Β-ADN, 10-(1-Naphthalenyl)-9-(2-naphthalenyl)anthracene, 3,3′′,5,5′′-Tetra(3-pyridyl)-1,1′:3′,1′′-terbenzene, 9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl) anthracene, 9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene, 9-(1-naphthyl)-10-(2-naphthyl) anthracene, 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene, 9-Naphthalen-1-yl-10-naphthalen-2-yl-anthracene, 9-Naphthalen-1-yl-10-naphthalen-2-ylanthracene, a,beta-AND
About This Item
dichloromethane: soluble
추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
손실
0.5%, .> 250 °C (weight loss)
solubility
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
SMILES string
c21c(cccc2c3c4c(c(c7c3cccc7)c5cc6c(cc5)cccc6)cccc4)cccc1
InChI
1S/C34H22/c1-2-12-25-22-26(21-20-23(25)10-1)33-29-15-5-7-17-31(29)34(32-18-8-6-16-30(32)33)28-19-9-13-24-11-3-4-14-27(24)28/h1-22H
InChI key
MAIALRIWXGBQRP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.