주요 문서
A45467
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzoic acid
98%
동의어(들):
4-Chloroanthranilic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
Beilstein:
743349
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white to tan
mp
231-233 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)