문서
378046
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlorobenzoic acid
90%, technical grade
동의어(들):
5-Chloroanthranilic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
Beilstein:
639027
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable