주요 문서
A66006
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylthiazole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
114.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
crystals
bp
231-232 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES string
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChI key
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)