주요 문서
AFM-71856-02
Sigma-Aldrich
Muscovite Mica for AFM
(V-1 Quality), diam. 12 mm, pack of 10
동의어(들):
Muscovite Mica for AFM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
양식
solid
포장
pack of 10
직경
12 mm
두께
0.15-0.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mica, 12mm diameter, thickness 0.15-0.2 mm, V-1 grade, Clear - Hard, of uniform color, nearly flat, free of all stains, foreign inclusion, cracks, and other similar defects. Perfect for AFM substrate
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)