material
polystyrene
특징
Holds 50 x slides 76x26 mm
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 475900
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sturdy design. Screw lid with dealing wire lug. Ideal for storing or shipping 5 thick or 10 thin slides. Slides protrude 10 mm above the box, to facilitate removal.
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객