주요 문서
Z374385
Sigma-Aldrich
Scienceware® slide box
for 100 microscope slides, Hinged lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
MA.01
특징
Holds 100 x slides 76x26 mm
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H44577-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supreme defense for standard 25 x 75mm (1" x 3") microscope slides
  • Heavy-walled, moisture- and insect-proof.
  • Slim, durable design
  • Easily identify slides with included numbered index on base and cover
  • Box walls are rugged and won′t bend, split, or chip.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)