Key Documents
B5291
Sigma-Aldrich
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
97%
동의어(들):
2-Cyanomethylbenzimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7N3
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
Beilstein:
128461
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N#CCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H7N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI key
BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable