분석
97%
형태
powder
mp
134-138 °C
작용기
ketone
nitrile
SMILES string
O=C(CC#N)c1cccs1
InChI
1S/C7H5NOS/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI key
XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves