주요 문서
B56358
Sigma-Aldrich
3′-Bromoacetophenone
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
1-Acetyl-3-bromobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.04
Beilstein:
507599
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.576 (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
233.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)