material
colorless
colorless tube
flat bottom
low-density polyethylene cap
low-density polyethylene tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
neck thread PUSH FIT
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F17574-0000
O.D. × H × I.D.
0.68 in. × 2.25 in. × 9.5 mm
용량
9.5 mL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These cylindrical vials with captive cap are made from lab-grade low density polyethylene (LDPE) to ensure the integrety of samples for testing. The vials are perfect for use in cleanrooms and have excellent chemical resistance.
- Snug fitting snap-on lid opens and closes with a flip of your thumb for single-handed operation
- Lab Grade LDPE won′t contaminate samples
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.