콘텐츠로 건너뛰기
10월 1일 머크 공급 단가 조정 – 공지사항의 안내를 참고하세요. [자세히 보기]
Merck
모든 사진(1)
Key Documents
BAH119190000
SP Bel-Art® funnel top safety waste jug
HDPE, Capacity 20 L (5 Gal)
동의어(들):
HDPE jug, waste jug
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
high-density polyethylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H11919-0000
캡 직경
45m mm (3/16 in.)
용량
20 L (5 gal)
너비 × 길이 × 높이
9.625 in. (244 mm) × 12 in. (305 mm) × 16 in. (406 mm)
일반 설명
This high-density polyethylene jug is translucent for observing content level and includes a screw-top to seal container for safe transit.
특징 및 장점
  • Screw-on funnel top with 12cm (43/4") diameter
  • Perfect for safe handling and temporary storage of spent solvents or other liquid wastes
  • Snap-on cap seals the funnel top to retain fumes
  • Capacity: 20 liter (5gal); graduated in US gallons
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)