주요 문서
BASMF2014
Sigma-Aldrich
Gold Electrode (Au) for Voltammetry
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
분석
99.95%
직경
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
법적 정보
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)