material
high-density polyethylene (with steel core)
설명
with steel core
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 136325
길이 × 깊이
300 mm × 6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® stirring rod is designed to be bendable, allowing for customization based on specific applications. The permanent bend ensures that the rod maintains its shape during use, providing flexibility for stirring in various vessel shapes and sizes. This innovative design enhances the efficiency of mixing and blending processes, making it suitable for a wide range of laboratory tasks.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.