Key Documents
BR704522
BRAND® discharge tube seripettor® /seripettor® pro
for 2 & 10 mL
동의어(들):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 704522
길이
800 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG