주요 문서
BR704538
BRAND® filling tube
for seripettor®, L 500 mm
동의어(들):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.01
material
polypropylene
설명
autoclavable for sterile applications
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 704538
길이
500 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)