주요 문서
CF0012
Sigma-Aldrich
Alcohol C2F5-Togni reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H10F5IO
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.06
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
저장 온도
−20°C
SMILES string
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F5IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)17(18-9)11(15,16)10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
InChI key
LCYUDGXZWNAFLM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Togni-C2F5-reagent is a perfluoroethyl extension of the established Togni-CF3-reagent (754218) exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
법적 정보
Product of CF Plus Chemicals.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.