주요 문서
CLS640060
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
동의어(들):
Corning® 6302
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
플러그 크기
2
마개 크기
27
제조업체/상표
Corning 6400-60
길이
241 mm
본체 지경
55 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)