material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
무균
non-sterile
특징
closure type ground joint or rubber stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 70360-125
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These small filtering flasks are recommended for microchemical use. All flasks have permanent blue enamel marking spots.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.