주요 문서
Z247421
Coors Hirsch funnel
capacity ~10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
설명
Filter Paper Diameter (mm): 13
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66297
용량
~10 mL
플레이트 직경
11.5 mm
상부 O.D.
45 mm
직경
8.5 mm, perforated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
애플리케이션
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)