material
borosilicate glass
round bottom tube
무균
non-sterile
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 8220-100
O.D. × L
58 mm × 159 mm
용량
100.0 mL
색상
clear
적합성
suitable for (phosphorus determinations in iron and steel)
일반 설명
The lower stem is graduated upward to 1 mL in 0.05 mL divisions. The body is graduated from 1 mL to 5 mL in 1 mL divisions; from 5 mL to 50 mL in 5 mL divisions; and from 50 mL to 100 mL in 10 mL divisions.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.