주요 문서
D222801
Sigma-Aldrich
Dodecyl sulfide
93%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)11]2S
CAS Number:
Molecular Weight:
370.72
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
powder
분석:
93%
Quality Level
분석
93%
양식
powder
bp
260-263 °C/4 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
UPYPTOCXMIWHSG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)