주요 문서
O7007
Sigma-Aldrich
Dioctyl sulfide
96%
동의어(들):
Octyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7S(CH2)7CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
258.51
Beilstein:
1701624
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
180 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)