문서
D33209
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
96%
동의어(들):
trans-1,2-Dibenzoylethylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COCH=CHCOC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
236.27
Beilstein:
743958
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
powder
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI key
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2