분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
236-238 °C (lit.)
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)