주요 문서
DWK374321
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Large Glass Sinker (fits 6 and 8mm ID Tubing)
동의어(들):
374321
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
polypropylene nozzle
멸균 적합성
autoclavable compatible
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
WHEATON® 374321
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
특징 및 장점
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)