생물학적 소스
bacterial (Elizabethkingia meningoseptica)
Quality Level
결합
(N-linked)
Grade
for proteomics
제품 라인
BioReagent
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
powder
유통기한
≥1 weeks at 2‑8 °C (for a reconstituted solution >500 units/ml)
≥1 yr at 2‑8 °C
Solution is stable for at least 3 freeze-thaw cycles
분자량
~36 kDa
농도
≥300 units/mL
≥50 units/mL
최적 pH
~8.6
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- for de-N-glycosylation of Zika20virus E protein
- to evaluate coxsackievirus and adenovirus receptor glycosylation using CAR-expressing COS cells
- to verify the N-linked glycosylation of MHC class 1 polypeptide-related sequence A (MICA)
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
프로토콜
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.