material
Borosilicate glass/PTFE
포장
pkg of 1000 ea
제조업체/상표
Kimble® 63A53
길이
5.75 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
애플리케이션
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
특징 및 장점
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.