주요 문서
GF84608242
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-88g, size 250 × 250 mm, warp yarn 24tex
동의어(들):
ET303510
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
fabric
제조업체/상표
Goodfellow 846-082-42
크기
250 × 250 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)