주요 문서
HAM79581
Supelco
Hamilton® PRP-1 (12 - 20 µm) HPLC Columns
PRP-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton® HPLC reverse phase bulk packing resin, PRP-1, 12-20 μm
포장
1 ea of
파라미터
5000 psi pressure
기술
HPLC: suitable
기질
polymeric
입자 크기
12-20 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
1-14
분리 기술
reversed phase
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)