주요 문서
I2215
Sigma-Aldrich
5-Indanol
99%
동의어(들):
5-Hydroxyindan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
Beilstein:
1936314
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
99%
Quality Level
분석
99%
bp
255 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
InChI key
PEHSSTUGJUBZBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)