주요 문서
L040082
Sigma-Aldrich
Cap A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Acetic Anhydride / Tetrahydrofurane 9.1/90.9 (v/v)
기타 정보
Cap A solution, containing acetic anhydride and tetrahydrofuran (THF), is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. This solution aborts chains bearing unreacted 5′hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
6.1 °F
Flash Point (°C)
-14.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)