주요 문서
L050050
Sigma-Aldrich
Cap B1
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
동의어(들):
Cap B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
양식
liquid
저장 조건
dry at room temperature
적합성
conforms to structure (GC, Formulation)
호환성
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cap B1 solution, containing acetonitrile (ACN) and acetic anhydride, is mixed in situ with Cap A and Cap B2 solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
제조 메모
Acetonitrile / Acetic Anhydrid 6/4 (v/v)
법적 정보
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)