Key Documents
L334502
(4-OXO-5-(3-PH-2-PROPENYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)(PH)ACETIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H15NO3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
381.475
MDL number:
기타 정보