Key Documents
L338575
(4-OXO-5-(3-PYRIDINYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)(PH)ACETIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H12N2O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
356.425
MDL number:
기타 정보