Key Documents
P42606
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine N-oxide
98%
동의어(들):
4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Picoline N-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
Beilstein:
106329
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
crystals
mp
182-185 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
300.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
149 °C - closed cup