주요 문서
SLW1100/18D
Pyrex® Boiling flask, round bottom, narrow neck
capacity 500 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1100/18D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
round bottom
single-neck
특징
narrow neck
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1100/18D
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)