조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C101420
길이
120 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.