주요 문서
T11657
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2F4
CAS Number:
Molecular Weight:
150.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
density
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
InChI key
SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
60.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)