Key Documents
T241660
(2S)-2-AMINO-5-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]PENTANOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H20N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
232.282
MDL number:
기타 정보