주요 문서
15565
Sigma-Aldrich
Boc-Orn(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Nα-Boc-Nδ-Cbz-L-ornithine, Nα-Boc-Nδ-Z-L-ornithine, Nδ-Z-Nα-Boc-L-ornithine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H26N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
366.41
Beilstein:
2783761
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-14(15(21)22)10-7-11-19-16(23)25-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)(H,21,22)/t14-/m0/s1
InChI key
QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)