주요 문서
T38105
Sigma-Aldrich
p-Tolylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
4-Methylphenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
Beilstein:
2043528
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
99%
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
bp
265-267 °C (lit.)
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)