주요 문서
T59854
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
246.26
Beilstein:
1796294
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
99 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O6/c1-4-15-9(12)7-8(10(13)16-5-2)11(14)17-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)