주요 문서
W205001
Sigma-Aldrich
Ambrette seed absolute
FG
동의어(들):
Hibiscus abelmoschus l. seed absolute
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2050
유럽평의회 번호:
228n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
musty; woody; tobacco
Grade:
FG
Kosher
생물학적 소스:
Hibiscus abelmoschus
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
Hibiscus abelmoschus
Quality Level
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
298 °C/755 mmHg (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
musty; woody; tobacco
제조 메모
Extraction method: steam distillation
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)