W285611
α-Phellandrene
natural, ≥85%, FG
동의어(들):
p-Mentha-1,5-diene, Menthadiene, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene
About This Item
추천 제품
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥85%
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
spicy; woody
SMILES string
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
InChI key
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
116.6 °F
Flash Point (°C)
47 °C
이미 열람한 고객
프로토콜
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis