생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
>4 (vs air)
vapor pressure
15 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
형태
liquid
autoignition temp.
793 °F
expl. lim.
10.5 %
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
SMILES string
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup