추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 30 °C)
분석
≥98%
expl. lim.
3.5 %
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; ethereal
SMILES string
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
53.0 °F
Flash Point (°C)
11.67 °C